Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-4-nitrobenzene |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 81,0 °C til 84,0 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.2980g/mL |
| Kogepunkt | 242,0 °C |
| Flammepunkt | 127 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Chloro-4-nitrobenzene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .