Få mere at vide
1-Klor-4-nitrobenzen, 99%
Artikelnummer. 10366360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
10366360 100 g Plastflaske 100g
10356360 5 g Glasflaske 5g
10646292 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10366360 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 109631000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 157,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-00-5
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.56
MDL nummer MFCD00007285
InChI nøgle CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
PubChem CID 7474
ChEBI CHEBI:34399
IUPAC navn 1-chlor-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-nitrobenzene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 81,0 °C til 84,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.2980g/mL
Kogepunkt 242,0 °C
Flammepunkt 127 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel ClC6H4NO2
Mængde 100 g
Beilstein 05, 243
Merck Index 15, 2153
Specifik vægtfylde 1.298
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig., opløselig i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 157.56
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystals or Flakes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Chloro-4-nitrobenzene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .