Få mere at vide
1-Klor-4-nitrobenzen, 98+%
Artikelnummer. 11469150
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469150 5000 g 5000g
11479150 250 g 250g
11459150 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15396.0I
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 157,553 g/mol
1-chlor-4-nitrobenzen er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af 2,4-dinitrochlorbenzen og 3,4-dichlornitrobenzen. Det bruges som råmateriale til fremstilling af 4-nitrodiphenylamin, 4-chloraninlin og (4-[(4-aminobenzen)sulfonyl]anilin). Det tjener som en almindelig antioxidant, som findes i gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-chlor-4-nitrobenzen er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af 2,4-dinitrochlorbenzen og 3,4-dichlornitrobenzen. Det bruges som råmateriale til fremstilling af 4-nitrodiphenylamin, 4-chloraninlin og (4-[(4-aminobenzen)sulfonyl]anilin). Det tjener som en almindelig antioxidant, som findes i gummi.
Opløselighed
Opløselig i kogende varm ethanol, ether, toluen, acetone, organiske opløsningsmidler og kulstofdisulfid. Svagt opløseligt i kold alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-00-5
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.553
MDL nummer MFCD00007285
InChI nøgle CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
PubChem CID 7474
ChEBI CHEBI:34399
IUPAC navn 1-chlor-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 82°C to 86°C
Tæthed 1.515
Kogepunkt 238°C to 242°C
Flammepunkt 127°C (260°F)
Mængde 5000 g
FN nummer UN1578
Beilstein 508691
Merck Index 14,2151
Opløselighedsinformation Soluble in boiling hot ethanol,ether,toluene,acetone,organic solvents and carbon disulfide. Sparingly soluble in cold alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 157.56
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-4-nitrobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-4-nitrobenzene