Få mere at vide
1-Klor-4-nitrobenzen, 98+%
Beskrivelse
1-chlor-4-nitrobenzen er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af 2,4-dinitrochlorbenzen og 3,4-dichlornitrobenzen. Det bruges som råmateriale til fremstilling af 4-nitrodiphenylamin, 4-chloraninlin og (4-[(4-aminobenzen)sulfonyl]anilin). Det tjener som en almindelig antioxidant, som findes i gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-chlor-4-nitrobenzen er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af 2,4-dinitrochlorbenzen og 3,4-dichlornitrobenzen. Det bruges som råmateriale til fremstilling af 4-nitrodiphenylamin, 4-chloraninlin og (4-[(4-aminobenzen)sulfonyl]anilin). Det tjener som en almindelig antioxidant, som findes i gummi.
Opløselighed
Opløselig i kogende varm ethanol, ether, toluen, acetone, organiske opløsningsmidler og kulstofdisulfid. Svagt opløseligt i kold alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-4-nitrobenzene |
| Smeltepunkt | 82 °C til 86 °C |
| Tæthed | 1.515 |
| Kogepunkt | 238 °C til 242 °C |
| Flammepunkt | 127 °C (260 °F) |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN1578 |
| Beilstein | 508691 |
| Merck Index | 14,2151 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kogende varm ethanol, ether, toluen, acetone, organiske opløsningsmidler og kulstofdisulfid. Sparsomt opløseligt i kold alkohol. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Chloro-4-nitrobenzene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-4-nitrobenzene