Få mere at vide
1-Klor-4-iodobenzen, 99%
Artikelnummer. 11425533
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425533 500 g 500g
11405533 25 g 25g
11415533 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13459.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
CAS: 637-87-6 | C6H4ClI | 238,452 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-87-6
Molekylær formel C6H4ClI
Molekylvægt (g/mol) 238.452
MDL nummer MFCD00001053
InChI nøgle GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroiodobenzene, p-chloroiodobenzene, 4-iodochlorobenzene, p-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-iodo, 1-chloro-4-iodo-benzene, p-chlorjodbenzol, 4-chloro iodobenzene, 4-chloro-iodobenzene, 4-iodo-chlorobenzene
PubChem CID 12510
IUPAC navn 1-chlor-4-iodbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-iodobenzene
Smeltepunkt 52 °C til 56 °C
Kogepunkt 226 °C til 227 °C
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 1634414
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 238.46
Procent renhed 99%