Få mere at vide
1-chlor-4-fluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464664
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464664 500 g 500g
11444664 25 g 25g
11454664 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464664 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13690.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 352-33-0 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
1-chlor-4-fluorbenzen bruges som primære og sekundære mellemprodukter, organisk syntese. Og det bruges også til at fremstille (4'-fluor-biphenyl-4-yl)-methylether ved at bruge reagenser NaH, Ni (OAc)2, 2,2'-bipyridyl, KI og opløsningsmidler benzen, tetrahydrofuran ved en temperatur på 63 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-chlor-4-fluorbenzen bruges som primære og sekundære mellemprodukter, organisk syntese. Og det bruges også til at forberede (4′ -fluor-biphenyl-4-yl)-methylether ved anvendelse af reagenser NaH, Ni (OAc)2, 2,2′ -bipyridyl, KI og opløsningsmidler benzen, tetrahydrofuran ved en temperatur på °63 C.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-33-0
Molekylær formel C6H4ClF
Molekylvægt (g/mol) 130.55
MDL nummer MFCD00000603
InChI nøgle RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorofluorobenzene, p-fluorochlorobenzene, 4-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-4-fluoro, 1-fluoro-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-fluoro-benzene, 4-fluorochlorobenzene, 1,4-fluorochlorobenzene, p-chloro-fluorobenzene, pubchem3420
PubChem CID 9604
IUPAC navn 1-chlor-4-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-fluorobenzene
Smeltepunkt -22°C
Tæthed 1.228
Kogepunkt 129°C to 130°C
Flammepunkt 29°C (84°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1904542
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 130.55
Procent renhed 98%