Få mere at vide
1-chlor-4-fluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703783 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10703783 5 mL Glasflaske 5ml
15700839 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703783 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208200050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352-33-0 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-33-0
Molekylær formel C6H4ClF
Molekylvægt (g/mol) 130.55
MDL nummer MFCD00000603
InChI nøgle RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorofluorobenzene, p-fluorochlorobenzene, 4-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-4-fluoro, 1-fluoro-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-fluoro-benzene, 4-fluorochlorobenzene, 1,4-fluorochlorobenzene, p-chloro-fluorobenzene, pubchem3420
PubChem CID 9604
IUPAC navn 1-chlor-4-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-fluorobenzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -21.5°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2260g/mL
Kogepunkt 129°C to 130°C
Flammepunkt 29°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4F
Brydningsindeks 1.4940 to 1.496
Mængde 5 mL
Beilstein 05, 201
Specifik vægtfylde 1.226
Formel vægt 130.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-4-fluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.