missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Chloro-4-(chlorophenylmethyl)benzene, TRC

Artikelnummer. 30007487
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007487 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007487 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3648555G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 134-83-8
Molekylær formel C13 H10 Cl2
Molekylvægt (g/mol) 237.12
Synonym Chloro(p-chlorophenyl)phenylmethane, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene, 4-Chlorobenzhydryl Chloride, Chloro(p-chlorophenyl)phenylmethane, NSC 49126, p-Chlorobenzhydryl Chloride
IUPAC navn 1-chloro-4-[chloro(phenyl)methyl]benzene
SMIL ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-(chlorophenylmethyl)benzene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Formel vægt 236.016
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.