Få mere at vide
1-Chloro-3-nitrobenzene, 98%
Artikelnummer. 11465397
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465397 250 g 250g
11455397 50 g 50g
11445397 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11465397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23423.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-73-3
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.55
MDL nummer MFCD00007202
InChI nøgle KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chloronitrobenzene, 3-nitrochlorobenzene, 3-chloronitrobenzene, m-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-3-nitro, chloro-m-nitrobenzene, 3-chloro-1-nitrobenzene, metachloronitrobenzene, 1-chloronitrobenzene, 1-nitro-3-chlorobenzene
PubChem CID 8489
ChEBI CHEBI:82420
IUPAC navn 1-chlor-3-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-nitrobenzene
Smeltepunkt 43°C to 47°C
Tæthed 1.34
Kogepunkt 235°C to 236°C
Flammepunkt 124°C (255°F)
Mængde 250 g
FN nummer UN1578
Beilstein 1907947
Merck Index 14,2151
Formel vægt 157.56
Procent renhed 98%