Få mere at vide
1-klor-3-iodobenzen, 98%
Artikelnummer. 11483027
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483027 25 g 25g
11473027 5 g 5g
11493027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15567.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 625-99-0 | C6H4ClI | 238,45 g/mol
1-chlor-3-iodbenzen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-chlor-3-iodbenzen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Opløseligt i
vand 67,2 mg/L.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-99-0
Molekylær formel C6H4ClI
Molekylvægt (g/mol) 238.45
MDL nummer MFCD00001046
InChI nøgle JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
IUPAC navn 1-chlor-3-iodbenzen
SMIL ClC1=CC=CC(I)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-iodobenzene
Tæthed 1.927
Kogepunkt 228 °C
Flammepunkt 102 °C (216 °F)
Brydningsindeks 1.631
Mængde 25 g
Beilstein 1904539
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 67,2 mg/L.
Formel vægt 238.46
Procent renhed 98%