Få mere at vide
1-chlor-3-iodbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673245
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10673245 25 g 25g
11310857 50 g 50g
10351615 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673245 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00516EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 625-99-0
Molekylær formel C6H4ClI
Molekylvægt (g/mol) 238.45
MDL nummer MFCD00001046
InChI nøgle JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
IUPAC navn 1-chlor-3-iodbenzen
SMIL ClC1=CC=CC(I)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-iodobenzene
Tæthed 1.9200g/mL
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel ClC6H4I
Mængde 25 g
Formel vægt 238.45
Procent renhed 97%