Få mere at vide
1-Chloro-3-fluorobenzene, 99%
Artikelnummer. 11454474
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454474 500 g 500g
11434474 25 g 25g
11444474 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454474 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13123.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-98-9 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
1-Chloro-3-fluorbenzen anvendes som medicin og flydende krystalmellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-chlor-3-fluorbenzen, der anvendes som medicin og flydende
krystal-mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-98-9
Molekylær formel C6H4ClF
Molekylvægt (g/mol) 130.55
MDL nummer MFCD00000569
InChI nøgle VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorofluorobenzene, 3-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-3-fluoro, m-fluorochlorobenzene, 3-fluorochlorobenzene, 1-fluoro-3-chlorobenzene, 1-chloro-3-fluoro-benzene, m-fluoro chlorobenzene, pubchem3419, 3-fluoro-chlorobenzene
PubChem CID 223087
IUPAC navn 1-chlor-3-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-fluorobenzene
Tæthed 1.224
Kogepunkt 126°C to 128°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Brydningsindeks 1.494
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2039303
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 130.55
Procent renhed 99%