Få mere at vide
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene, tech. 90%
Artikelnummer. 11479807
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479807 50 g 50g
11434180 100 g 100g
11489807 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22773.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 610-40-2 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
1-Chloro-3,4-dinitrobenzen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-chlor-3,4-dinitrobenzen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-40-2
Molekylær formel C6H3ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 202.55
MDL nummer MFCD00007212
InChI nøgle QVQSOXMXXFZAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3,4-dinitrobenzene, 3,4-dinitrochlorobenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dinitro, unii-z29b1f274e, 1,2-dinitro-4-chlorobenzene, 1,2-dino2 4-cl benzene, 4-chlordinitrobenzol, acmc-209mog, 4-chloro-1,2-dinitrobenzen, ghl.pd_mitscher_leg0.928
PubChem CID 33097
IUPAC navn 4-chlor-1,2-dinitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Smeltepunkt ∼20°C to 25°C
Kogepunkt 14°C to 16°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 50 g
FN nummer UN1577
Beilstein 521564
Formel vægt 202.55
Procent renhed 90%
Grad Teknisk