Få mere at vide
1-chlor-3,4-dinitrobenzen, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11954581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11954581 250 g Glasflaske 250g
11693009 50 g Glasflaske 50g
10541431 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11954581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172312500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 610-40-2
Molekylær formel C6H3ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 202.55
InChI nøgle QVQSOXMXXFZAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3,4-dinitrobenzene, 3,4-dinitrochlorobenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dinitro, unii-z29b1f274e, 1,2-dinitro-4-chlorobenzene, 1,2-dino2 4-cl benzene, 4-chlordinitrobenzol, acmc-209mog, 4-chloro-1,2-dinitrobenzen, ghl.pd_mitscher_leg0.928
PubChem CID 33097
IUPAC navn 4-chlor-1,2-dinitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36,0 °C
Farve Brun-Gul
Tæthed 1.6800g/mL
Kogepunkt 315,0 °C
Flammepunkt 194 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(NO2)2
Brydningsindeks 1,5865 til 1,5885 (20 °C, 589 nm)
Mængde 250 g
Beilstein 05,262
Specifik vægtfylde 1.68
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 202.55
Procent renhed 90%
Fysisk form Olieagtig væske efter smeltning
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.