Få mere at vide
1-Chloro-2-nitrobenzene, 99%
Artikelnummer. 11428376
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428376 250 g 250g
11418376 1000 g 1000g
11438376 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15403.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
1-chlor-2-nitrobenzen blev anvendt i syntesen af 1-hydroxybenzotriazolderivater. Det er vigtigt som en forløber for andre forbindelser på grund af de to reaktive steder til stede på molekylet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-chlor-2-nitrobenzen blev anvendt i syntesen af 1-hydroxybenzotriazolderivater. Det er vigtigt som en forløber for andre forbindelser på grund af de to reaktive steder til stede på molekylet.
Opløselighed
Opløseligt i vand 0,59 g/L.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-73-3
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.55
MDL nummer MFCD00007061
InChI nøgle BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
PubChem CID 6945
ChEBI CHEBI:34270
IUPAC navn 1-chlor-2-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 31°C to 34°C
Tæthed 1.348
Kogepunkt 245°C to 246°C
Flammepunkt 126°C (258°F)
Mængde 250 g
FN nummer UN1578
Beilstein 509273
Merck Index 14,2151
Opløselighedsinformation Soluble in water 0.59g/L.
Formel vægt 157.56
Procent renhed 99%