Få mere at vide
1-Klor-2-nitrobenzen, 99+%
Artikelnummer. 10713641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10713641 1 L 1 L
10030840 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10713641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109620010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 157,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-73-3
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.55
MDL nummer MFCD00007061
InChI nøgle BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
PubChem CID 6945
ChEBI CHEBI:34270
IUPAC navn 1-chlor-2-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-nitrobenzene
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 32 °C til 34 °C
Farve Gul
Tæthed 1.3480g/mL
Kogepunkt 246 °C
Flammepunkt 124 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4NO2
Mængde 1 L
Beilstein 05, 241
Merck Index 15, 2153
Specifik vægtfylde 1.348
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,43 g/L vand (20 °C), opløseligt i alkohol, benzen, ether, acetone, carbo, toluen, pyridin
Formel vægt 157.56
Procent renhed 99+%
Fysisk form Sammensmeltet krystallinsk masse
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2-nitrobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.