Få mere at vide
1-chlor-2-methyl-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423218
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423218 100 g 100g
11413218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18978.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 558-42-9 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 558-42-9
Molekylær formel C4H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 108.57
MDL nummer MFCD00021807
InChI nøgle JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2-methyl-2-propanol, chloro-tert-butanol, 2-propanol, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-tert-butyl alcohol, 2-chloro-tert-butyl alcohol, 1-chloro-2-methyl-propan-2-ol, pubchem3675, 1-chloro-2-isobutanol, acmc-209lpr, chloro-tert-butyl alcohol
PubChem CID 68409
IUPAC navn 1-chlor-2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-methyl-2-propanol
Kogepunkt 124°C to 128°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1697054
Formel vægt 108.57
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2-methyl-2-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-2-methylpropan-2-ol