Få mere at vide
1-chlor-2-methyl-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413218
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413218 25 g 25g
11423218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18978.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 558-42-9 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 558-42-9
Molekylær formel C4H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 108.57
MDL nummer MFCD00021807
InChI nøgle JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2-methyl-2-propanol, chloro-tert-butanol, 2-propanol, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-tert-butyl alcohol, 2-chloro-tert-butyl alcohol, 1-chloro-2-methyl-propan-2-ol, pubchem3675, 1-chloro-2-isobutanol, acmc-209lpr, chloro-tert-butyl alcohol
PubChem CID 68409
IUPAC navn 1-chlor-2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-methyl-2-propanol
Tæthed 1.058
Kogepunkt 124°C to 128°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 25 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1697054
Formel vægt 108.57
Procent renhed 98%