Få mere at vide
1-klor-2-iodobenzen, 99%
Artikelnummer. 11463797
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463797 100 g 100g
11444180 10 g 10g
11453797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18255.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-41-8 | C6H4ClI | 238,45 g/mol
1-chlor-2-iodbenzen anvendes som en precursor og involveret i fremstillingen af 2,2'-dichlor-biphenyl. Det bruges også til at fremstille N,N-diaryl-o-phenylendiaminer og 4(5)-(2-chlorphenyl)-1H-imidazol. Det reagerer med lanthanmetal i nærværelse af trimethylchlorsilan for at fremstille 1-chlor-2-trimethylsilylbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-chlor-2-iodbenzen bruges som en precursor og involveret i fremstillingen af 2,2′ -dichlor-biphenyl. Det bruges også til at fremstille N,N-diaryl-o-phenylendiaminer og 4(5)-(2-chlorphenyl)-1H-imidazol. Det reagerer med lanthanmetal i nærværelse af trimethylchlorsilan for at fremstille 1-chlor-2-trimethylsilylbenzen.
Opløselighed Blandbar
med de mest almindelige organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-41-8
Molekylær formel C6H4ClI
Molekylvægt (g/mol) 238.45
MDL nummer MFCD00001033
InChI nøgle MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroiodobenzene, o-chloroiodobenzene, o-iodochlorobenzene, 2-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-iodo, 2-chlorophenyl iodide, 2-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-2-iodo-benzene, chlorjodbenzol, iodochlorobenzene
PubChem CID 11993
IUPAC navn 1-chlor-2-iodbenzen
SMIL ClC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-iodobenzene
Smeltepunkt 1°C
Tæthed 1.954
Kogepunkt 108°C to 110°C (15 mmHg)
Flammepunkt 111°C (231°F)
Brydningsindeks 1.6345
Mængde 100 g
Beilstein 1905116
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 238.46
Procent renhed 99%