Få mere at vide
1-chlor-2-iodbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-chlor-2-iodbenzen anvendes som en precursor og involveret i fremstillingen af 2,2'-dichlor-biphenyl. Det bruges også til at fremstille N,N-diaryl-o-phenylendiaminer og 4(5)-(2-chlorphenyl)-1H-imidazol. Det reagerer med lanthanmetal i nærværelse af trimethylchlorsilan for at fremstille 1-chlor-2-trimethylsilylbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-chlor-2-iodbenzen bruges som en precursor og involveret i fremstillingen af 2,2′ -dichlor-biphenyl. Det bruges også til at fremstille N,N-diaryl-o-phenylendiaminer og 4(5)-(2-chlorphenyl)-1H-imidazol. Det reagerer med lanthanmetal i nærværelse af trimethylchlorsilan for at fremstille 1-chlor-2-trimethylsilylbenzen.
Opløselighed Blandbar
med de mest almindelige organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-iodobenzene |
| Smeltepunkt | 1°C |
| Tæthed | 1.954 |
| Kogepunkt | 108°C to 110°C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 111°C (231°F) |
| Brydningsindeks | 1.6345 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1905116 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Chloro-2-iodobenzene
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Chloro-2-iodobenzene