Få mere at vide
1-chlor-2-iodbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-88369 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Artikelnummer. 10766622
Brand: Thermo Scientific Acros 249460050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 615-41-8 | C6H4ClI | 238.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-41-8
Molekylær formel C6H4ClI
Molekylvægt (g/mol) 238.45
MDL nummer MFCD00001033
InChI nøgle MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroiodobenzene, o-chloroiodobenzene, o-iodochlorobenzene, 2-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-iodo, 2-chlorophenyl iodide, 2-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-2-iodo-benzene, chlorjodbenzol, iodochlorobenzene
PubChem CID 11993
IUPAC navn 1-chlor-2-iodbenzen
SMIL ClC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-iodobenzene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 1.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.9500g/mL
Kogepunkt 234.0°C to 235.0°C
Flammepunkt 111°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4I
Brydningsindeks 1.6330 to 1.6350
Mængde 5 g
Beilstein 05, 220
Specifik vægtfylde 1.95
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 238.46
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2-iodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.