Få mere at vide
1-Chloro-2-fluorobenzene, 98+%
Artikelnummer. 11434717
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434717 100 g 100g
11424717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21209.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 348-51-6 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-51-6
Molekylær formel C6H4ClF
Molekylvægt (g/mol) 130.55
MDL nummer MFCD00000533
InChI nøgle ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorofluorobenzene, o-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-2-fluoro, o-fluorochlorobenzene, 1-fluoro-2-chlorobenzene, 1-chloro-2-fluoro-benzene, benzene, chlorofluoro, 2-chloro-1-fluorobenzene, chlorofluorobenzene, 2-fluorochlorobenzene
PubChem CID 9583
IUPAC navn 1-chlor-2-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-fluorobenzene
Smeltepunkt -43°C
Tæthed 1.242
Kogepunkt 137°C to 138°C
Flammepunkt 31°C (87°F)
Brydningsindeks 1.501
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1855301
Formel vægt 130.55
Procent renhed ≥98%