Få mere at vide
1-chlor-2-fluor-3-nitrobenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418588
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418588 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15418588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61989.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2106-49-2 | C6H3ClFNO2 | 175.54 g/mol
1-chlor-2-fluor-3-nitrobenzen bruges som farmaceutiske mellemprodukter, agrokemiske mellemprodukter, mellemprodukter til medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-chlor-2-fluor-3-nitrobenzen bruges som farmaceutiske mellemprodukter, agrokemiske mellemprodukter, mellemprodukter til medicin.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærkt oxiderende a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
CAS 2106-49-2
Farve Gul
Molekylær formel C6H3ClFNO2
MDL nummer MFCD00069417
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Synonym 3-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-3-chloronitrobenzene, 1-chloro-2-fluoro-3-nitro-benzene, 2-fluoro-3-chloro-nitrobenzene, benzene, chlorofluoronitro, ccris 9050, 3-chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem2483, chlorofluoronitrobenzene, acmc-1bn8r
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle RBAHXNSORRGCQA-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1F
IUPAC navn 1-chlor-2-fluor-3-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 175.54
PubChem CID 75016
Formel vægt 175.54
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske