Få mere at vide
1-Chloro-2-(dichlorophenylmethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15,16)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| Formel vægt | 269.977 |