Få mere at vide
1-klor-2,4-dinitrobenzen, 98%
Beskrivelse
1-chlor-2,4-dinitrobenzen anvendes som reagens til påvisning og bestemmelse af pyridinforbindelser. Det er blevet brugt som alkyleringsmiddel til at evaluere udtømningen af intracellulær erytrocytglutathion (GSH). Det er en irreversibel hæmmer af human thioredoxinreduktase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-chlor-2,4-dinitrobenzen anvendes som reagens til påvisning og bestemmelse af pyridinforbindelser. Det er blevet brugt som alkyleringsmiddel til at evaluere udtømningen af intracellulær erytrocytglutathion (GSH). Det er en irreversibel hæmmer af human thioredoxinreduktase.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ether, varm alkohol og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, ammoniak. Reagerer med hydrazinhydrat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene |
| Smeltepunkt | 48 °C til 52 °C |
| Tæthed | 1.7 |
| Kogepunkt | 314 °C til 316 °C |
| Flammepunkt | 186 °C (366 °F) |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN3441 |
| Beilstein | 613161 |
| Merck Index | 14,2136 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, æter, varm alkohol og benzen. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |