Få mere at vide
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene, 98%
Artikelnummer. 11444834
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444834
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13774.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
1-chlor-2,4-dinitrobenzen anvendes som reagens til påvisning og bestemmelse af pyridinforbindelser. Det er blevet brugt som alkyleringsmiddel til at evaluere udtømningen af intracellulær erytrocytglutathion (GSH). Det er en irreversibel hæmmer af human thioredoxinreduktase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-chlor-2,4-dinitrobenzen anvendes som reagens til påvisning og bestemmelse af pyridinforbindelser. Det er blevet brugt som alkyleringsmiddel til at evaluere udtømningen af intracellulær erytrocytglutathion (GSH). Det er en irreversibel hæmmer af human thioredoxinreduktase.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ether, varm alkohol og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, ammoniak. Reagerer med hydrazinhydrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-00-7
Molekylær formel C6H3ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 202.55
MDL nummer MFCD00007075
InChI nøgle VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrochlorobenzene, dinitrochlorobenzene, dncb, cdnb, chlorodinitrobenzene, 4-chloro-1,3-dinitrobenzene, 2,4-dinitrophenyl chloride, benzene, 1-chloro-2,4-dinitro, dinitrochlorobenzol, 1,3-dinitro-4-chlorobenzene
PubChem CID 6
ChEBI CHEBI:34718
IUPAC navn 1-chlor-2,4-dinitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Tæthed 1.7
Kogepunkt 314°C to 316°C
Flammepunkt 186°C (366°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN3441
Beilstein 613161
Merck Index 14,2136
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ether,hot alcohol,and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 202.55
Procent renhed 98%