Få mere at vide
1-klor-2,4-dinitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 11434834
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434834 100 g 100g
11444834 500 g 500g
11454834 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434834 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13774.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 202,55 g/mol
1-chlor-2,4-dinitrobenzen anvendes som reagens til påvisning og bestemmelse af pyridinforbindelser. Det er blevet brugt som alkyleringsmiddel til at evaluere udtømningen af intracellulær erytrocytglutathion (GSH). Det er en irreversibel hæmmer af human thioredoxinreduktase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-chlor-2,4-dinitrobenzen anvendes som reagens til påvisning og bestemmelse af pyridinforbindelser. Det er blevet brugt som alkyleringsmiddel til at evaluere udtømningen af intracellulær erytrocytglutathion (GSH). Det er en irreversibel hæmmer af human thioredoxinreduktase.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ether, varm alkohol og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, ammoniak. Reagerer med hydrazinhydrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-00-7
Molekylær formel C6H3ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 202.55
MDL nummer MFCD00007075
InChI nøgle VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrochlorobenzene, dinitrochlorobenzene, dncb, cdnb, chlorodinitrobenzene, 4-chloro-1,3-dinitrobenzene, 2,4-dinitrophenyl chloride, benzene, 1-chloro-2,4-dinitro, dinitrochlorobenzol, 1,3-dinitro-4-chlorobenzene
PubChem CID 6
ChEBI CHEBI:34718
IUPAC navn 1-chlor-2,4-dinitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Tæthed 1.7
Kogepunkt 314 °C til 316 °C
Flammepunkt 186 °C (366 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3441
Beilstein 613161
Merck Index 14,2136
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, æter, varm alkohol og benzen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 202.55
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene