Få mere at vide
1-Chloro-2,4-difluorobenzene, 98%
Artikelnummer. p-7022627
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11452877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15495.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1435-44-5 | C6H3ClF2 | 148.537 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1435-44-5
Molekylær formel C6H3ClF2
Molekylvægt (g/mol) 148.537
MDL nummer MFCD00042569
InChI nøgle AJCSNHQKXUSMMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137001
IUPAC navn 1-chlor-2,4-difluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2,4-difluorobenzene
Smeltepunkt -26°C
Tæthed 1.353
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.475
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2081077
Synonym 2,4-difluorochlorobenzene, 1-chloro-2,4-difluoro-benzene, benzene,1-chloro-2,4-difluoro, benzene, 1-chloro-2,4-difluoro, pubchem3415, 2,4-difluorchlorbenzol, 2,4-diflurochlorobenzene, acmc-1c2st, intermediates-zcf02093, 2,4-di-fluorochlorobenzene
Formel vægt 148.54
Procent renhed 98%