Få mere at vide
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, 98+% Artikelnummer.: 10671784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.21 DKK
    205.18 DKK / 5g
    Spare 1.03 DKK
    0.50% Slukket
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, 98+%
Artikelnummer. p-79841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, 5g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10671784
Brand: Thermo Scientific Acros 354090050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.21 DKK
    205.18 DKK / 5g
    Spare 1.03 DKK
    0.50% Slukket
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79917-90-1 | C8H15ClN2 | 174.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Ionisk væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79917-90-1
Molekylær formel C8H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 174.67
MDL nummer MFCD03095425
InChI nøgle FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461Vis mereVis mindre
PubChem CID 2734161
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73.0°C
Farve Creme til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1584
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Viskositet 170.1 mPa.s (80°C)
Formel vægt 174.67
Procent renhed 98+%
Fysisk form Mass
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0470976 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer354090050,354091000,354090250,354095000
PartinummerA0468703 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer354090050,354091000,354090250,354095000
PartinummerA0458542 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/01/2024 Artikelnummer354090050,354091000,354090250,354095000
PartinummerA0449055 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/01/2023 Artikelnummer354090050,354091000,354090250,354095000
PartinummerA0398099 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer354090050,354091000,354090250,354095000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, 98+% >