Få mere at vide
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, 98+%
Artikelnummer. 10463825 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10463825
Brand: Thermo Scientific Acros 354091000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79917-90-1 | C8H15ClN2 | 174.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Ionisk væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79917-90-1
Molekylær formel C8H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 174.67
MDL nummer MFCD03095425
InChI nøgle FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461
PubChem CID 2734161
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73.0°C
Farve Creme til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 1584
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Viskositet 170.1 mPa.s (80°C)
Formel vægt 174.67
Procent renhed 98+%
Fysisk form Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.