Få mere at vide
1-Bromopinacolone, 97+%
Artikelnummer. 11433404
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433404 250 g 250g
11413404 10 g 10g
11423404 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433404 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10655.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179,057 g/mol
1-Bromopinacolon bruges som et mellemprodukt til triazolforbindelser (en femleddet ringstrukturforbindelse indeholder tre nitrogener og to carbonatomer i ringen), som har biologiske aktiviteter såsom antivirale, antibakterielle, svampedræbende og antituberkuløse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Bromopinacolon bruges som et imellemprodukt til triazolforbindelser (en
femleddet ringstrukturforbindelse indeholder tre nitrogener og to carbonatomer i ringen), som har biologiske aktiviteter såsom antivirale, antibakterielle, svampedræbende og antituberkuløse.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser, varme og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5469-26-1
Molekylær formel C6H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 179.057
MDL nummer MFCD00000206
InChI nøgle SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
IUPAC navn 1-brom-3,3-dimethylbutan-2-on
SMIL CC(C)(C)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopinacolone
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 1.333
Kogepunkt 189 °C til 192 °C
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4655
Mængde 250 g
FN nummer UN2810
Beilstein 506485
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 179.06
Procent renhed ≥97%