Få mere at vide
1-Bromopinakolon, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413404
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413404 10 g 10g
11423404 50 g 50g
11433404 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413404 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10655.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179.057 g/mol
1-Bromopinacolon bruges som et mellemprodukt til triazolforbindelser (en femleddet ringstrukturforbindelse indeholder tre nitrogener og to carbonatomer i ringen), som har biologiske aktiviteter såsom antivirale, antibakterielle, svampedræbende og antituberkuløse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Bromopinacolon bruges som et imellemprodukt til triazolforbindelser (en
femleddet ringstrukturforbindelse indeholder tre nitrogener og to carbonatomer i ringen), som har biologiske aktiviteter såsom antivirale, antibakterielle, svampedræbende og antituberkuløse.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser, varme og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5469-26-1
Molekylær formel C6H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 179.057
MDL nummer MFCD00000206
InChI nøgle SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
IUPAC navn 1-brom-3,3-dimethylbutan-2-on
SMIL CC(C)(C)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopinacolone
Smeltepunkt -10°C
Tæthed 1.333
Kogepunkt 189°C to 192°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4655
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Beilstein 506485
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 179.06
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromopinacolone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3,3-dimethylbutan-2-one