Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromopinacolone |
| CAS min % | 91.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -10 °C |
| Farve | Brun-gul til gul |
| Tæthed | 1.3300g/mL |
| Kogepunkt | 189 °C til 192 °C |
| Flammepunkt | 75 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 91% min. (GC) |
| Vis mere |