Få mere at vide
1-Bromopinacolone, 93%
Artikelnummer. 10267180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10267180 5 mL Glasflaske 5ml
10331094 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10267180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306410050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5469-26-1
Molekylær formel C6H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 179.06
MDL nummer MFCD00000206
InChI nøgle SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
IUPAC navn 1-brom-3,3-dimethylbutan-2-on
SMIL CC(C)(C)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromopinacolone
CAS min % 91.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -10°C
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.3300g/mL
Kogepunkt 189°C to 192°C
Flammepunkt 75°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 91% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCOCH2Br
Brydningsindeks 1.4656 to 1.4676
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.33
Formel vægt 179.06
Procent renhed 93%
Fysisk form Væske