Få mere at vide
1-(brommethyl)-4-phenoxybenzen,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642515
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10642515 250 mg 250mg
10154323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642515 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53708CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 36881-42-2
Molekylær formel C13H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 263.134
MDL nummer MFCD04038693
InChI nøgle CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1514251
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Synonym 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Formel vægt 263.13
Procent renhed 97%