Få mere at vide
1-(brommethyl)-4-phenoxybenzen,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10154323
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10154323
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC53708DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 36881-42-2
Molekylær formel C13H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 263.134
MDL nummer MFCD04038693
InChI nøgle CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1514251
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Formel vægt 263.13
Procent renhed 97%