Få mere at vide
1-(brommethyl)-4-chlor-2-fluorbenzen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059341
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10059341 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10059341 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10077DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
CAS 71916-82-0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H5BrClF
Mængde 1 g
Synonym 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluorobenzene, 4-chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-fluoro-4-chlorobenzyl bromide, 4-chloro-2-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-4-chloro-2-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro, pubchem4897, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro-benzene, acmc-209okn
InChI nøgle UFCSSWZQROEFBZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CBr
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-chlor-2-fluorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 223.469
PubChem CID 2736551
Formel vægt 223