Få mere at vide
1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10863761
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10863761 10 g 10g
10344442 1 g 1g
10280165 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10863761 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01883EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 159689-88-0
Molekylær formel C8H6BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 255.03
MDL nummer MFCD00061271
InChI nøgle QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxybenzyl bromide, alpha-bromo-3-trifluoromethoxy toluene, 3-trifluoromethoxy benzylbromide, m-trifluoromethoxy benzyl bromide, 3-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy
PubChem CID 737176
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-(trifluormethoxy)benzen
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=CC(CBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
CAS min % 97.0
Tæthed 1.5720g/mL
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CH2BrC6H4OCF3
Mængde 10 g
Formel vægt 255.03
Procent renhed 97%