Få mere at vide
1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10280165
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10280165
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01883DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 159689-88-0
Molekylær formel C8H6BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 255.03
MDL nummer MFCD00061271
InChI nøgle QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxybenzyl bromide, alpha-bromo-3-trifluoromethoxy toluene, 3-trifluoromethoxy benzylbromide, m-trifluoromethoxy benzyl bromide, 3-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy
PubChem CID 737176
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-(trifluormethoxy)benzen
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=CC(CBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
CAS min % 97.0
Tæthed 1.5720g/mL
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CH2BrC6H4OCF3
Mængde 5 g
Formel vægt 255.03
Procent renhed 97%