Få mere at vide
1-(brommethyl)-3-phenoxybenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10768645
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10768645 5 g 5g
10507273 250 mg 250mg
10021962 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10768645 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07329DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 51632-16-7
Molekylær formel C13H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 263.134
InChI nøgle UJUNUASMYSTBSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl bromide, 3-phenoxybenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-phenoxy, alpha-bromo-3-phenoxytoluene, 3-phenoxybenzylbromide, unii-gd31x56z15, 3-phenyloxybenzylbromide, m-bromomethyl phenyl phenyl ether, m-phenoxybenzylbromide
PubChem CID 94544
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 263.13
Procent renhed 97%