Få mere at vide
1-(brommethyl)-3-phenoxybenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 263.13 |
| Procent renhed | 97% |