Få mere at vide
1-(brommethyl)-2-phenoxybenzen, 90 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 263.13 |
| Procent renhed | 97% |