Få mere at vide
1-(brommethyl)-2-phenoxybenzen, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10029142
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10029142 250 mg 250mg
10428413 1 g 1g
10022224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10029142 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49908CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 82657-72-5
Molekylær formel C13H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 263.134
InChI nøgle YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
PubChem CID 22675469
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2-phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 263.13
Procent renhed 97%