Få mere at vide
1-brombenzylmethylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10698984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10698984 1 g Glasflaske 1g
10197273 5 g Glasflaske 5g
10005013 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10698984 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393400010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52711-30-5 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52711-30-5
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD03790887
InChI nøgle QFAZLCRHLRJNAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-methoxymethyl benzene, 2-bromobenzyl methyl ether, acmc-20ag76, methyl 2-bromobenzyl ether, 1-methoxymethyl-2-bromobenzene, 2-bromobenzyl alcohol, methyl ether, benzene,1-bromo-2-methoxymethyl
PubChem CID 12927162
IUPAC navn 1-brom-2-(methoxymethyl)benzen
SMIL COCC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromobenzyl methyl ether
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CH2OCH3
Brydningsindeks 1.5470 to 1.5490 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Formel vægt 201.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromobenzyl methyl ether
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.