Få mere at vide
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene, 98%
Artikelnummer. 11490023
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490023 5 g 5g
11480023 1 g 1g
11400033 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12104.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 407-14-7 | C7H4BrF3O | 241.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 407-14-7
Molekylær formel C7H4BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 241.01
MDL nummer MFCD00040834
InChI nøgle SEAOBYFQWJFORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy bromobenzene, 4-bromo trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybromobenzene, p-bromotrifluoromethoxybenzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethoxy, 4-bromo-1-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxybromobenzene, 4-bromotrifluoromethoxybenzene, 4-bromo-trifluoromethoxybenzene
PubChem CID 521008
IUPAC navn 1-brom-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4- (trifluoromethoxy)benzene
Tæthed 1.622
Kogepunkt 155°C to 157°C
Flammepunkt 67°C (152°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.461
Mængde 5 g
Beilstein 2046332
Formel vægt 241.01
Procent renhed 98%