Få mere at vide
1-brom-4-tert-butoxybenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398966
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398966 5 g 5g
11308976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20158.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60876-70-2 | Molekylformel: C10H13BrO | Molekylvægt: 229,117 g/mol
Det bruges i stereoselektiv syntese af fire stereoisomerer af β-Methoxytyrosin, en komponent i callipeltin A.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges i stereoselektiv syntese af fire stereoisomerer af β-Methoxytyrosin, en komponent i callipeltin A.
Opløselighed
Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60876-70-2
Molekylær formel C10H13BrO
Molekylvægt (g/mol) 229.117
MDL nummer MFCD00792676
InChI nøgle QIWQHUCUWNGYDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-tert-butoxy benzene, 1-bromo-4-tert-butoxybenzene, 4-tert-butoxybromobenzene, 4-bromophenyl tert-butyl ether, 1-bromo-4-tert-butoxy-benzene, benzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethoxy, tert-butyl-4-bromophenyl ether, 1-bromo-4-2-methylpropan-2-yl oxy benzene, 1-tert-butoxy-4-bromobenzene, bromobutoxybenzene
PubChem CID 2763959
IUPAC navn 1-brom-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]benzen
SMIL CC(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-tert-butoxybenzene
Kogepunkt 63 °C til 65 °C (0,4 mmHg)
Brydningsindeks 1.527
Mængde 5 g
Beilstein 2516411
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 229.12
Procent renhed 98%