Få mere at vide
1-brom-4-(phenoxymethyl)benzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235904
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235904 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10091974 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235904 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63710CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20600-22-0
Molekylær formel C13H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 263.134
MDL nummer MFCD00017847
InChI nøgle KZVLWVAXLYUCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-phenoxymethyl benzene, 4-bromophenyl methoxy benzene, 4-bromobenzylphenyl ether, 4-bromobenzyl phenyl ether, 1-bromo4-phenoxymethyl-benzene, 1-bromo-4-phenoxymethyl-benzene, benzyl phenyl ether analogue, 6c
PubChem CID 726149
IUPAC navn 1-brom-4-(phenoxymethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-(phenoxymethyl)benzene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 263.13
Procent renhed 97%