Få mere at vide
1-Bromo-4-pentylbenzene, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10527444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10527444 1 g 1g
10356444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10527444 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399460010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemical Identifiers
CAS 51554-95-1
Molekylær formel C11H15Br
Molekylvægt (g/mol) 227.145
MDL nummer MFCD00061113
InChI nøgle SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentylbromobenzene, 4-bromo-n-pentylbenzene, 1-bromo-4-n-pentylbenzene, 4-n-amylbromobenzene, 4-n-pentylbromobenzene, 1-bromo-4-pentyl-benzene, p-bromopentylbenzene, 4-bromopentylbenzene, 1-amyl-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-pentyl
PubChem CID 2735599
IUPAC navn 1-bromo-4-pentylbenzene
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-pentylbenzene
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel BrC6H4(CH2)4CH3
Mængde 1 g