Få mere at vide
1-Brom-4-nitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 11443288
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443288 500 g 500g
11434190 5 g 5g
11423288 25 g 25g
11433288 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17705.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 586-78-7 | C6H4BrNO2 | 202,01 g/mol
Det kan anvendes som et syntesematerialemellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges som et syntesemateriale mellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Næsten gennemsigtig i varm ethylalkohol. Opløseligt i
ether
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra oxidationsmidler og baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-78-7
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.01
MDL nummer MFCD00007280
InChI nøgle ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115
PubChem CID 11466
IUPAC navn 1-brom-4-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 124 °C til 127 °C
Tæthed 1.948
Kogepunkt 254 °C til 256 °C
Mængde 500 g
FN nummer UN3459
Beilstein 636964
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Næsten gennemsigtig i varm ethylalkohol. Opløselig i æter
Formel vægt 202.01
Procent renhed 98%