Få mere at vide
1-Bromo-4-nitrobenzene, 98%
Artikelnummer. 11433288
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17705.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 586-78-7 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
Det kan anvendes som et syntesematerialemellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges som et syntesemateriale mellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Næsten gennemsigtig i varm ethylalkohol. Opløseligt i
ether
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra oxidationsmidler og baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-78-7
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.01
MDL nummer MFCD00007280
InChI nøgle ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115
PubChem CID 11466
IUPAC navn 1-brom-4-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 124°C to 127°C
Tæthed 1.948
Kogepunkt 254°C to 256°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3459
Beilstein 636964
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Almost transparent in hot ethyl alcohol. Soluble in ether
Formel vægt 202.01
Procent renhed 98%